주요 문서
680117
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulfonyl chloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H4ClF3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
196.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
refractive index
n20/D 1.3996
bp
77-78 °C/16 mmHg
density
1.557 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H4ClF3O2S/c4-10(8,9)2-1-3(5,6)7/h1-2H2
InChI key
OXKHPRFGCFJUSK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.