주요 문서
680036
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3ClF3N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
218.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
153 °C (subl.)
SMILES string
Cl[H].FC(F)(F)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF3N.ClH/c7-5-1-2-11-3-4(5)6(8,9)10;/h1-3H;1H
InChI key
HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)