Key Documents
679976
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyladamantane-1-acetic acid
97%
동의어(들):
3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H22O2
CAS Number:
Molecular Weight:
222.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
110-114 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
C[C@@]12CC3C[C@@](C)(C1)CC(C3)(CC(O)=O)C2
InChI
1S/C14H22O2/c1-12-3-10-4-13(2,7-12)9-14(5-10,8-12)6-11(15)16/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t10-,12+,13-,14-
InChI key
FUOXJVUIQUYDDI-OPAWKCGKSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)