문서
679593
Sigma-Aldrich
2-Bromopropenal diethyl acetal
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
209.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
refractive index
n20/D 1.4504
density
1.2498 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(OCC)C(Br)=C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
VQLKZHRHQPEXFT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.0 °F
Flash Point (°C)
48.89 °C