438960
(R)-(+)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
99%
동의어(들):
(R)-Glycerol 1-benzyl ether, 3-O-Benzyl-sn-glycerol, 3-Benzyl-sn-glycerol
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +5.5°, c = 20 in chloroform
mp
25-29 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m1/s1
InChI key
LWCIBYRXSHRIAP-SNVBAGLBSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)