주요 문서
679054
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3Cl3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
197.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
65-69 °C
작용기
chloro
SMILES string
Cc1c(Cl)nc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl3N2/c1-2-3(6)9-5(8)10-4(2)7/h1H3
InChI key
VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)