주요 문서
678864
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthylamine
96%
동의어(들):
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)amine, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Aminotetralin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
147.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
양식
solid
bp
110 °C/5 mmHg
mp
34-38 °C
SMILES string
Nc1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4,11H2
InChI key
MOXOFSFWYLTCFU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)