문서
678678
Sigma-Aldrich
3-Noradamantanecarbonyl chloride
97%
동의어(들):
3-Noradamantanoyl chloride, Hexahydro-2,5-methanopentalene-3a(1H)-carbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
184.66
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
refractive index
n20/D 1.5159
density
1.165 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H13ClO/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2/t6-,7+,8-,10-
InChI key
FEJBSNLESASJKD-WZXRXUJPSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges