Key Documents
678414
Sigma-Aldrich
O-Allyl 2,2,2-trichloroacetimidate
96%
동의어(들):
2,2,2-Trichloroacetimidic acid allyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6Cl3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
202.47
Beilstein:
1907084
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.489
bp
54-70 °C/7.5-11.25 mmHg
density
1.333 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC=C
InChI
1S/C5H6Cl3NO/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2,9H,1,3H2
InChI key
UJYZRNWTLPBNOR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent used for the protection of an alcohol as its allyl ether in the presence of base sensitive functionality.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron, 62, 73-73 (2006)
문서
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.