주요 문서
139661
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩141,796
₩141,796
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩141,796
About This Item
Linear Formula:
CCl3C(=NH)OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
176.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩141,796
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
density
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3NO/c1-8-2(7)3(4,5)6/h7H,1H3
InChI key
OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate was used as starting material during the synthesis of novel bibenzimidazole oligomers and polymers[1]. It was employed as reagent during the synthesis of 2,2′-bisbenzimidazole-5,5′-dicarboxylic acid[2].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
A new sequence isomer of AB-polybenzimidazole for high-temperature PEM fuel cells.
Gulledge AL, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50(2), 306-313 (2012)
Jun Yin et al.
The Journal of organic chemistry, 70(23), 9436-9446 (2005-11-05)
[Structure: see text]. A simple and mild condensation route for the synthesis of novel bibenzimidazole oligomers and polymers is reported here using methyl 2,2,2-trichloroacetimidate as a key starting material. The dimer, trimer, tetramer, and polymers of bibenzimidazole were synthesized as