주요 문서
678066
Sigma-Aldrich
Poly{[2,5-bis(2-(N,N-diethylamino)ethoxy)-1,4-phenylene]-alt-1,4-phenylene}
동의어(들):
Poly{[2,5-bis(3-(N,N-diethylamino)-1-oxapropyl)-1,4-phenylene]-alt-1,4-phenylene}
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C24H34N2O2)n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
solid
λmax
340 nm
형광
λem 401 nm in chloroform
애플리케이션
A neutral analogue of water-soluble quaternary ammonium functionalized poly(p-phenylene) (PPP) polyelectrolyte.[1]
Soluble in organic solvents (THF, cholorform) and dilute aqueous acid.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J.R. Reynolds
Macromolecules, 32, 3970-3970 (1999)