주요 문서
677817
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-3-formylphenylboronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3OCH2CH3CHOB(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
193.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
mp
175-189 °C
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(ccc1OCC)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-3-8(10(12)13)5-7(9)6-11/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChI key
ODRRAKCLFURNFU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)