주요 문서
677388
Sigma-Aldrich
Polyvinylcyclohexane
동의어(들):
Hydrogenated polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩391,080
₩391,080
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩391,080
About This Item
Linear Formula:
(C8H14)n
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩391,080
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
solubility
carbon tetrachloride: soluble (warm)
cyclohexane: soluble (warm)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)