주요 문서
676276
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(4-bromophenyl)isoxazole
technical grade
동의어(들):
5-(4-Bromophenyl)isoxazol-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7BrN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
239.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
mp
144-148 °C
SMILES string
Nc1cc(on1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)12-13-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI key
YINDFUSXBDZGIH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)