주요 문서
676160
Sigma-Aldrich
trans-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
2-[(1E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H23BO4
CAS Number:
Molecular Weight:
290.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
56-62 °C
SMILES string
COc1cc(OC)cc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c1
InChI
1S/C16H23BO4/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)8-7-12-9-13(18-5)11-14(10-12)19-6/h7-11H,1-6H3/b8-7+
InChI key
NTOQJUAKAYKAPE-BQYQJAHWSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)