주요 문서
676063
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromobenzophenone
95%
동의어(들):
2-Aminophenyl (4-bromophenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
276.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
103-110 °C
작용기
bromo
ketone
SMILES string
Nc1ccccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H10BrNO/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H,15H2
InChI key
WIISOMGJWLLMDG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)