주요 문서
675962
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
97%
동의어(들):
Methyl 2,6-dichloroisonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5Cl2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
80-84 °C
작용기
chloro
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
InChI key
XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)