주요 문서
675954
Sigma-Aldrich
8-Amino-5-bromoisoquinoline
90%
동의어(들):
5-Bromo-8-isoquinolineamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
223.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
양식
solid
mp
186-190 °C
작용기
bromo
SMILES string
Nc1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-1-2-9(11)7-5-12-4-3-6(7)8/h1-5H,11H2
InChI key
BTFXYVXBWMRHIB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)