문서
674451
Sigma-Aldrich
Bis(10-carboxydecyl)disulfide
99%
동의어(들):
11,11′-Dithiobis-undecanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H42O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
434.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
형태
solid
mp
93-97 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4S2/c23-21(24)17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-27-28-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
ZVJYVLSWSYMCMF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.