문서
674257
Sigma-Aldrich
Bis(11-hydroxyundecyl) disulfide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H46O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
406.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
99%
형태
solid
mp
80-84 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O2S2/c23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24/h23-24H,1-22H2
InChI key
QDDVALINJKRSDC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable