주요 문서
673153
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-3′-methylacetophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
168.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.555
bp
104-105 °C/0.4 mmHg
density
1.150 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1ccc(Cl)c(C)c1
InChI
1S/C9H9ClO/c1-6-5-8(7(2)11)3-4-9(6)10/h3-5H,1-2H3
InChI key
XOIGZLJCLDWTQH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)