주요 문서
672939
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl chlorothioformate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CSCOCl
CAS Number:
Molecular Weight:
152.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
refractive index
n20/D 1.4727
bp
32 °C/5 mmHg
density
0.967 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
thioether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3
InChI key
IFVLGABUISIOQQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
93.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)