문서
672823
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-chloroacetophenone
97%
동의어(들):
3-Chlorophenacyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrClO
CAS Number:
Molecular Weight:
233.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
39-43 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChI key
KJVRURZDIOVSSQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Substrate used in a one-step preparation of symmetrical 1,4-diketones in the presence of Zn-I2.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Synthesis, 1750-1750 (2004)