주요 문서
663174
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′,4′-dichloroacetophenone
97%
동의어(들):
3,4-Dichlorophenacyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩64,656
25 G
₩247,254
₩64,656
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩64,656
25 G
₩247,254
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5BrCl2O
CAS Number:
Molecular Weight:
267.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩64,656
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
56-60 °C
작용기
bromo
chloro
ketone
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
InChI key
PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1