주요 문서
672548
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-methoxy-9-phenoxyacridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H14ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
335.78
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97.5-102.5% (T)
98%
mp
153-156 °C
SMILES string
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(Oc4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C20H14ClNO2/c1-23-15-8-10-18-17(12-15)20(24-14-5-3-2-4-6-14)16-9-7-13(21)11-19(16)22-18/h2-12H,1H3
InChI key
CKWITQOQGJPKOE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)