분석
≥97.0% (HPLC)
불순물
≤500 ppm water
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
[O-]C(=O)C(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2HF3O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-2(4,5)1(6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
JOKVYNJKBRLDAT-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객