주요 문서
670138
Sigma-Aldrich
Boc-pentafluoro-L-phenylalanine
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-(Boc-amino)-3-(pentafluorophenyl)propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩288,869
₩288,869
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩288,869
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14F5NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
355.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩288,869
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(O)=O
InChI
1S/C14H14F5NO4/c1-14(2,3)24-13(23)20-6(12(21)22)4-5-7(15)9(17)11(19)10(18)8(5)16/h6H,4H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t6-/m0/s1
InChI key
UZDKQMIDSLETST-LURJTMIESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)