주요 문서
670065
Sigma-Aldrich
Triethylmethylphosphonium dibutyl phosphate
≥97.0% (CH)
동의어(들):
Methyltriethylphosphonium dibutyl phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H36O4P2
CAS Number:
Molecular Weight:
342.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥97.0% (CH)
불순물
≤1.0% water
음이온 미량물
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
CC[P+](C)(CC)CC.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C7H18P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-5-8(4,6-2)7-3/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);5-7H2,1-4H3/q;+1/p-1
InChI key
KFJORSGSCYXKQU-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)