주요 문서
669636
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate
≥97.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H29N2O4P
CAS Number:
Molecular Weight:
320.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
불순물
≤1.0% water
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C6H11N2/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-3-8-5-4-7(2)6-8/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);4-6H,3H2,1-2H3/q;+1/p-1
InChI key
IDXRTKFKTIRDST-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)