주요 문서
669040
Sigma-Aldrich
2,5-Bis[2-(N,N-diethylamino)-ethoxy]-1,4-dibromobenzene
동의어(들):
2,5-Bis[3-(N,N-diethylamino)-1-oxapropyl]-1,4-dibromobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H30Br2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
466.25
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
mp
58-63 °C
SMILES string
CN(C)CCOc1cc(Br)c(OCCN(C)C)cc1Br
InChI
1S/C14H22Br2N2O2/c1-17(2)5-7-19-13-9-12(16)14(10-11(13)15)20-8-6-18(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI key
ROMKKPMBKLIRCX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)