주요 문서
668591
Sigma-Aldrich
QuadraPure® BZA
400-1100 μm, extent of labeling: 20 mg/g loading, macroporous
동의어(들):
QuadraPure® Benzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품 라인
QuadraPure®
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
라벨링 범위
20 mg/g loading
입자 크기
400-1100 μm
작용기
amine
애플리케이션
Metal Scavenger: Rh, Pd, Cu, Co, Ni
법적 정보
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)