주요 문서
668273
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilylethynyl)benzyl alcohol
97%
동의어(들):
(4-Trimethylsilanylethynylphenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩242,991
₩242,991
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩242,991
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16OSi
CAS Number:
Molecular Weight:
204.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩242,991
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
68-72 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,13H,10H2,1-3H3
InChI key
WBNXRSFSSANBSA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)