주요 문서
668125
Sigma-Aldrich
Ethylsulfonate, polymer-bound
30-70 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g S loading
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
라벨링 범위
2.0-2.5 mmol/g S loading
입자 크기
30-70 mesh
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)