주요 문서
667986
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methyl-2-furoate
96%
동의어(들):
3-Methylfuran-2-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
34-38 °C
SMILES string
COC(=O)c1occc1C
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-4-10-6(5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
180.0 °F
Flash Point (°C)
82.22 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)