Key Documents
667927
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-nitroaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5IN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
264.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
140-144 °C
SMILES string
Nc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5IN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
InChI key
RIKZQOSCKSWUPH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)