주요 문서
667773
Sigma-Aldrich
α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C(CF3)(OCH3)COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
252.62
Beilstein:
2215441
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
density
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
PAORVUMOXXAMPL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.0 °F
Flash Point (°C)
87.8 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)