주요 문서
667714
Sigma-Aldrich
Borane-d3-THF complex solution
1.0 M in THF, contains 0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer, 97.5 atom % D (mimimum)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BD3 · C4H8O
Molecular Weight:
88.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
동위원소 순도
97.5 atom % D (mimimum)
포함
0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
반응 적합성
reagent type: reductant
농도
1.0 M in THF
불순물
<5% ethyl ether
density
0.881 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]B([2H])[2H].C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3/i;1D3
InChI key
RMCYTHFAWCWRFA-SVLQTQOOSA-N
애플리케이션
THF solution of borane-d3 stabilized with N-isopropyl-N-methyl tert-butylamine used for the preparation of isotopically labeled alcohols.[1]
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 48, 2335-2335 (2007)