주요 문서
667226
Sigma-Aldrich
Chlorohydridotris(triphenylphosphine) ruthenium(II) toluene adduct
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HRuCl · 3(P(C6H5)3) ·C6H5CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
1016.53
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
양식
solid
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[RuH].Cc1ccccc1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7.c8ccc(cc8)P(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/3C18H15P.C7H8.ClH.Ru.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h3*1-15H;2-6H,1H3;1H;;/q;;;;;+1;/p-1
InChI key
FPDVFAUPHLXLMN-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
  • Dithiolate-bridged ruthenium-rhodium heterobimetallic dihydride complex
  • Amido / phosphine pincer hydrides of ruthenium
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)