주요 문서
667188
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-tetralone
97%
동의어(들):
2-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9OBr
CAS Number:
Molecular Weight:
225.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
bp
64-67 °C/0.06 mmHg
mp
39-43 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrC1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9H,5-6H2
InChI key
AYNCWMIFKFADCZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)