주요 문서
666971
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-hexyn-3-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
97%
분석
97%
refractive index
n20/D 1.436
density
0.860 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)CC(O)C#C
InChI
1S/C7H12O/c1-4-7(8)5-6(2)3/h1,6-8H,5H2,2-3H3
InChI key
NTNUBJHPRAMQPC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)