주요 문서
665827
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(Br)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
205.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
91-94 °C
SMILES string
OCc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI key
HXGZPMHPSBJMKB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)