주요 문서
665746
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-pentylbenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
338.48
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
liquid crystal
mp
34-38 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCCCC)cc2)cc1
InChI
1S/C23H30O2/c1-3-5-7-9-19-11-15-21(16-12-19)23(24)25-22-17-13-20(14-18-22)10-8-6-4-2/h11-18H,3-10H2,1-2H3
InChI key
VWDNHTVWLXZZEK-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)