주요 문서
665738
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-propylbenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
310.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
liquid crystal
refractive index
n20/D 1.543
density
0.989 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCC)cc2)cc1
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-5-6-8-18-11-15-20(16-12-18)23-21(22)19-13-9-17(7-4-2)10-14-19/h9-16H,3-8H2,1-2H3
InChI key
WNBFPAKRCJNBBS-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)