주요 문서
665657
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3F6N
CAS Number:
Molecular Weight:
215.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.393
bp
85 °C/18 mmHg
density
1.498 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-14-5(4)7(11,12)13/h1-3H
InChI key
RRNXYHYDSDAOFW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)