주요 문서
665630
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3F6N
CAS Number:
Molecular Weight:
215.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
34-38 °C
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cncc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-1-5(3-14-2-4)7(11,12)13/h1-3H
InChI key
RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)