Key Documents
665517
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9F2N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
157.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
243-247 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].FC1(F)CCCNC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)2-1-3-8-4-5;/h8H,1-4H2;1H
InChI key
LEHHIPIDKQVNEV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)