문서
665320
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylbenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(CH3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
196.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
65-69 °C
SMILES string
Cc1cc(Br)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChI key
LPEBMDFRIKYFCF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable