주요 문서
664987
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine]ruthenium(II)
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H48Cl2N2P2Ru
CAS Number:
Molecular Weight:
550.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
247-263 °C
SMILES string
Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
InChI
1S/2C10H24NP.2ClH.Ru/c2*1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;;;/h2*7-8,11H2,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
법적 정보
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Aminophosphine Ligands