주요 문서
664170
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3COC6H4OC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
228.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
57-61 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1Oc2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-8-13(9-7-12)17-14-5-3-2-4-11(14)10-15/h2-10H,1H3
InChI key
ZPGJUBFCROCTOT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)