주요 문서
663476
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-nitrobenzoic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
182.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
663476 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
96%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
207-211 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChI key
JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)